Learn More
Chlorure de triphénylétain, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7046425
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
639-58-7
C18H17ClSn
387.49
MFCD00000519
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
12540
CHEBI:35036
chloro(triphényl)stannane
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
639-58-7
C18H17ClSn
387.49
MFCD00000519
ZDYYCRIXXMWWQC-UHFFFAOYSA-N
triphenyltin chloride, fentin chloride, chlorotriphenyltin, triphenylchlorotin, stannane, chlorotriphenyl, brestanol, tptc, triphenylchlorostannane, aquatin, tinmate
12540
CHEBI:35036
chloro(triphényl)stannane
Cl.C1=CC=C(C=C1)[SnH](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Triphenyltin chloride is an important organic intermediate. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de triphénylétain est un intermédiaire organique important. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,005 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est hygroscopique dans la nature et sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Triphenyltin chloride
Point de fusion 103°C to 106°C
Point d’ébullition 240°C (13.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 100 g
Numéro UN UN3146
Beilstein 524762
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.005g/L at 20°C).
Poids de la formule 385.48
Pourcentage de pureté 95%