Learn More
Bochem™ Trépied
Bochem™ Tripod available with welded feet or screwed feet.
24.30€ - 45.00€
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10048501
|
Bochem™
5231 |
Pieds vissés | 120 mm | 210 mm | Fonte trempée |
24.30€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15391961
|
Bochem™
5203 |
Pieds soudés | 160 mm | 240 mm | Acier inoxydable (18/10) |
45.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Welded feet on Stainless Steel
- Screwed feet on Tempered Cast Iron
Spécification
Trépied |