Learn More
Tris(4-trifluorométhylphényl)phosphine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine |
Point de fusion | 72.0°C to 75.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Poids de la formule | 466.29 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris(4-trifluoromethylphenyl)phosphine
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.