Learn More
Tampon TBE, poudre 10X, électrophorèse, Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Description
Chaque boîte contient la quantité requise de poudre prémélangée pour faire 1 L de solution mère tampon TBE 10X qui peut être diluée à une solution 1X pour l’électrophorèse d’acides nucléiques dans des gels de polyacrylamide
- Poudre sans DNase, RNase ni protéase qui est prémélangée dans les rapports appropriés pour votre confort
- Quantité suffisante de poudre pour faire 1 L de tampon 10X TBE
- Inutile de peser séparément les ingrédients du tampon TBE - dissoudre simplement la poudre dans de l’eau pure
- tampon TBE est couramment utilisé pour l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide d’ADN et d’ARN (PAGE)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tris-Borate-EDTA |
| Note relative au nom | 10X Powder |
| CAS | 77-86-1, 10043-35-3, 60-00-4 |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 1 Paquets |
| DNase | Sans DNase |
| Conditionnement | Emballage en aluminium |
| Protéase | Protease free |
| Synonyme | TBE |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris borate EDTA 10X powder
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.