Learn More
Tris(dioxa-3,6-heptyl)amine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779830
30.46 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
70384-51-9
C15H33NO6
323.42
MFCD00010748
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
112414
2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
70384-51-9
C15H33NO6
323.42
MFCD00010748
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
tris 2-2-methoxyethoxy ethyl amine, tris dioxa-3,6-heptyl amine, tris 3,6-dioxaheptyl amine, tda-1, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl ethanamine, ethanamine, 2-2-methoxyethoxy-n,n-bis 2-2-methoxyethoxy ethyl, 8-2-2-methoxyethoxy ethyl-2,5,11,14-tetraoxa-8-azapentadecane, tris-2-2-methoxyethoxy ethyl amine
112414
2-(2-méthoxyéthoxy)-N,N-bis[2-(2-méthoxyéthoxy)éthyl]éthanamine
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tris(dioxa-3, 6-heptyl)amine
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 330.0°C
Point d’éclair 162°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3OCH2CH2OCH2CH2)3N
Indice de réfraction 1.4466 to 1.4486
Quantité 25 mL
Fieser 15,356; 16,373
Gravité spécifique 1.01
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in acetone, ether, toluene and cyclohexane
Poids de la formule 323.42
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide