Learn More
Chlorure de tris(éthylènediamine)cobalt trihydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate |
Point de fusion | >300.0°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Argentometry) |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. |
Poids de la formule | 399.64 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Tris(ethylenediamine)cobalt chloride trihydrate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.