Learn More
Tampon Tris-Glycine, 10 X de solution, électrophorèse, Fisher BioReagents
Code produit. 10437773
Click to view available options
Quantité:
1 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10437773
Marque: Fisher BioReagents BP13071
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
  • Utilisé pour créer une solution de concentré 10X qui peut être diluée pour une utilisation comme tampon de transfert pour le transfert Western et l’électrophorèse sur gel
  • Poudre exempte de DNase, de RNase et de protéase pré-mélangée pour votre commodité de faire de 1 L de solution 10X
  • Élimine la nécessité de peser séparément les ingrédients - il suffit de dissoudre la poudre dans de l’eau pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris-Glycine
Note relative au nom 10X Powder
CAS 77-86-1, 56-40-6
Couleur Blanc
pH 8.3
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 1 Paquets
DNase Sans DNase
Conditionnement Emballage en aluminium
Protéase Protease free
Synonyme TG Buffer, TG
Qualité Électrophorèse
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris Glycine, 10X Powder