Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, 99,85 %, pour la biologie moléculaire, DNAse, RNAse et Pro
Catalog Number p-3779848
194.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
144.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
77-86-1
C4H11NO3
121.14
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
77-86-1
C4H11NO3
121.14
MFCD00004679
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
trometamol, tris, tromethamine, tris hydroxymethyl aminomethane, tham, trisamine, tris buffer, trizma, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol, tris base
6503
CHEBI:9754
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
C(C(CO)(CO)N)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Note relative au nom For molecular biology
Absorbance (0.1M in water), (0.1 M in water) at 0nm, 0.03 max. at 260nm
Point de fusion >168.5°C
Couleur Blanc
pH 10.0 to 11.7 (5% soln. at 25°C)
Point d’ébullition 219.0°C to 220.0°C (10.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.85%
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire (HOCH2)3CNH2
Quantité 1 kg
Beilstein 04, 303
Merck Index 15, 9951
Informations sur la solubilité Solubility in water: 550g/L (25°C). Other solubilities: 79.1g/L ethylene glycol- 26g/L methanol (25°C),22g/L 95% ethanol- 14g/L dmf (25°C),2g/L acetone- 0.5g/L ethyl acetate (25°C),0.05g/L chloroform- <0.05g/L ccl4 (25°C)
Poids de la formule 121.14
Pourcentage de pureté 99.85%
Qualité Biologie moléculaire
Matière insoluble 0.0005% max
Forme physique Poudre cristalline