Learn More
Phasemaker™ TRIzol™ LS Reagent and Phasemaker™ Tubes Complete System
Les tubes Phasemaker™ facilitent l’utilisation d’un joint étanche sous la phase aqueuse, ce qui rend le réactif TRIzol™ plus facile à utiliser, augmentant ainsi le rendement jusqu’à 30 %. Idéal pour les nouveaux utilisateurs.
Marque: Phasemaker™ A33252
Informations supplémentaires : Poids : 0.54694kg
Includes: Un flacon de réactif TRIzol LS de 100 ml et un sachet de 100 tubes Phasemaker
Description
Il s’agit d’un système complet qui comprend le réactif TRIzol™ et les tubes Phasemaker™. Le réactif TRIzol offre une capacité de lyse supérieure, même avec des types d’échantillons difficiles. Les tubes Invitrogen™ Phasemaker contiennent un polymère qui sépare et isole clairement la phase aqueuse supérieure du mélange TRIzol de la phase organique sous-jacente, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase supérieure contenant l’ARN.Le polymère fonctionne sur un gradient de densité, car il est plus lourd que la phase aqueuse, mais plus léger que la phase organique ; après centrifugation, il se positionne entre ces deux couches. Il crée un joint étanche entre les deux phases, ce qui facilite grandement le pipetage de la phase aqueuse sans risque de transporter de contaminants depuis la couche organique. C’est pourquoi les tubes Invitrogen Phasemaker permettent la récupération de toute la phase aqueuse, ce qui peut augmenter le volume récupéré de 30 %. C’est un polymère inerte qui n’interfère pas avec les expériences en aval telles que la PCR. Il fonctionne avec des échantillons frais ou congelés (tissus ou sang). Il fonctionne également avec des échantillons de tissus traités précédemment avec RNAlater. Les tubes Invitrogen Phasemaker sont déjà pré-distribués. La taille du tube est de 2 ml.
- Le système complet comprend des tubes TRIzol et Phasemaker
- Les tubes Phasemaker sont pré-distribués dans des tubes de 2 ml
- Crée un joint étanche entre les phases aqueuses et organiques
- Pipetage plus facile de l’ensemble de la phase aqueuse
- Augmente le rendement jusqu’à 30 %
- L’intégrité de l’ARN n’est pas compromise
- Le joint reste plus longtemps, ce qui permet d’augmenter le nombre d’échantillons par lot
- Inerte, n’interfère pas avec les expériences en aval
Prestations de service
Un an à compter de la réception
Spécification
100 ml de réactif LS TRIzol et 100 tubes, conserver à température ambiante | |
1 hr. | |
Liquid Samples (e.g. Serum) | |
Not High-throughput Compatible (Manual) | |
100 tubes ; 1 flacon de réactif TRIzol LS de 100 ml | |
0.25 mL per 0.75 mL of TRIzol™ LS Reagent |
Organic Extraction | |
20 to 50 μL | |
Total RNA | |
RT-PCR, qPCR, cDNA library construction, NGS, microarray analysis, blot hybridization, Northern blotting, in vitro translation, nuclease protection assays, nucleic acid labeling | |
Température ambiante | |
Tissue: ≤10 μg per mg Cells: ≤15 μg per 106 cells |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.