Learn More
Trolox(R), 97 %, Acros Organics
Marque: Acros Organics 218940250
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 53188-07-1 Poids : 0.07500kg
Quantité. | 25g |
---|---|
Emballage | Flacon en verre |
Identifiants chimiques
53188-07-1 | |
250.29 | |
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N | |
40634 | |
6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyl-3,4-dihydrochromène-2acide-carboxylique |
C14H18O4 | |
MFCD00006846 | |
trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm | |
CHEBI:82625 | |
CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)C(=O)O)C)O |
Spécification
Trolox&asterisk; | |
Flacon en verre | |
187.0°C to 194.0°C | |
97% | |
97% | |
MFCD00006846 | |
trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm | |
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N | |
6-hydroxy-2,5,7,8-tétraméthyl-3,4-dihydrochromène-2acide-carboxylique | |
40634 | |
250.29 | |
97% |
Authentic | |
Beige à blanc | |
25g | |
53188-07-1 | |
C14H18O4 | |
18, V,7, 335 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol | |
CC1=C(C(=C2CCC(OC2=C1C)(C)C(=O)O)C)O | |
250.29 | |
CHEBI:82625 | |
Poudre cristalline |