Learn More
Uvex™ Trousers 7470-High vis Orange
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
Marque:  Uvex™ 8826704
Informations supplémentaires : Poids : 0.71600kg
Code produit. 17255791
  • 91.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-12-2022
Description
  • Pantalons pour hommes
  • Couleur : orange signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
  • Coupe droite, ergonomique, empiècements dans la zone de l’entre-jambe, des genoux, ceinture fixée avec élastique, fermeture à bouton à clipser en plastique, fermeture éclaire, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec engagement arrondi, poche de jambe gauche avec rabat, poche à règle
  • Poches pour genouillères, ouverture de poche en bas avec velcro
  • 2 bandes réfléchissantes sur la jambe de pantalon
  • Broderie directe Uvex sur la poche à règle, avertissement de pictogramme brodé sur la jambe gauche
  • Normes : UV 801 : UPF 80, EN ISO 20471 classe 1 - norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
  • Entretien : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Spécification
Spécification
42
Orange
Non
Hommes
Fermeture éclair ; boutons pression
270 g/m²