Learn More
Uvex™ Trousers 7470-High vis Yellow
Catalog Number 17255821
Click to view available options
Dimensions:
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
90
94
98
102
106
110
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Pantalon pour hommes
  • Couleur : jaune signalisation / bleu foncé
  • Matériau : 50 % coton, 50 % polyester, 270 g/m²
  • Coupe droite, ergonomique, empiècements dans la zone de l’entre-jambe, des genoux, ceinture fixée avec élastique, fermeture à bouton à clipser en plastique, fermeture éclaire, 2 poches arrière, 2 poches latérales avec engagement arrondi, poche de jambe gauche avec rabat, poche à règle
  • Poches poches pour genouillères, ouverture de poche en bas avec velcro, 2 bandes réfléchissantes sur les jambes de pantalon, broderie Uvex sur la poche à règle, pictogramme brodé haute visibilité sur les rabats de genouillères gauches (réf. 9868900)
  • Normes : UV 801, EN ISO 20471 classe 1 - norme OEKO-TEX™ 100
  • Tailles : 23 à 32, 42 à 66, 90 à 110
  • Supplément pour grandes tailles à partir de 56 ou 106 + 10 %
  • Entretien : lavable à 60 °C, pas de chlore, pas de blanchiment, sèche-linge 1 point, repassage 2 points
Dimensions 44
Sexe Hommes
Couleur Jaune
Type de bouchon Fermeture éclair ; boutons pression
Jetable Non
Épaisseur 270 g/m²