Learn More
TRPC4AP Mouse anti-Human, Clone: 2C10B1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TRPC4AP |
---|---|
Clone | 2C10B1 |
Concentration | 0.96 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837745
|
Proteintech
66138-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827745
|
Proteintech
66138-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Substrate-specific adapter of a DCX (DDB1-CUL4-X-box) E3 ubiquitin-protein ligase complex required for cell cycle control. The DCX(TRUSS) complex specifically mediates the polyubiquitination and subsequent degradation of MYC. Also participates in the activation of NFKB1 in response to ligation of TNFRSF1A, possibly by linking TNFRSF1A to the IKK signalosome. Involved in JNK activation via its interaction with TRAF2. Also involved in elevation of endoplasmic reticulum Ca(2+) storage reduction in response to CHRM1.Spécification
TRPC4AP | |
0.96 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C20orf188, Protein TAP1, Protein TRUSS, Trp4 associated protein, Trpc4 associated protein, TRPC4AP, TRRP4AP, TRUSS | |
TRPC4AP | |
IgG3 | |
Protein A | |
Antibody |
2C10B1 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q8TEL6 | |
26133 | |
TRPC4AP Fusion Protein Ag18772 | |
Primary | |
-20°C | |
TRPC4AP |