Learn More
TSH-Receptor, B-Chain Mouse, Clone: TSHRB/1405, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | TSH-Receptor, B-Chain |
---|---|
Clone | TSHRB/1405 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971028
|
EnquireBio
7253-MSM5-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 10-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961028
|
EnquireBio
7253-MSM5-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
TSH-Receptor, B-Chain | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
7253 | |
Recombinant human TSHR, B-Chain protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
42kDa |
TSHRB/1405 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_005268094 | |
TSHR | |
IgG2a | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
293T Cells. Thyroid gland |