Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire de paillasse haute performance de la série TSX
Pour un meilleur environnement à l’intérieur et à l’extérieur - Présentation de notre nouveau réfrigérateur de laboratoire pour sous paillasse.
Marque: Thermo Scientific™ TSX505SA
Description
Conçus pour votre environnement, les nouveaux réfrigérateurs de laboratoire de paillasse haute performance Thermo Scientific™, série TSX, prennent en charge la protection des échantillons et les objectifs de durabilité pour stocker les milieux, les réactifs, la chimiothérapie, les produits pharmaceutiques et les autres produits de recherche et produits médicaux. Alimentée par V-drive, la série TSX offre une faible énergie, des niveaux sonores réduits, des performances accrues et une meilleure expérience des utilisateurs. Ces nouveaux réfrigérateurs de paillasse sont silencieux et disposent d’une interface utilisateur améliorée, d’un verrouillage automatisé, d’une capacité de stockage accrue et d’une meilleure fiabilité.
Conçu pour maintenir une température uniforme afin de protéger les produits médicaux et pharmaceutiques, les milieux de laboratoire, les réactifs et bien plus encore.- La technologie V-drive unique est conçue pour économiser de l’énergie sans compromettre la protection des produits stockés
- Brevets Réfrigérants conformes à la norme SNAP (Significant New Alternatives Policy) de l’Environmental Protection Agency (agence américaine de protection de l’environnement)
- Fonctionnement silencieux à 35 dbA (43 pendant le pull-down)
- Réduit la consommation d’énergie
- Design extérieur élégant et écran tactile
- Éclairage LED intérieur, lumineux et facile à régler
- Contrôleur à écran tactile avec protection par mot de passe
- Enregistrement de données avec téléchargement USB
- Batterie de secours
- Choix de portes en verre ou solides
- Affichage de la température de l’air ou du glycol
- Verrouillage automatisé
- Port d’accès arrière de 1 po
- Contact pour report d’alarme à distance
- Alarmes sonores et visuelles : panne de courant, haute température, basse température, batterie faible, mémoire pleine, porte entrouverte
- Conforme ADA
- Compatible avec la plupart des principaux verrous électroniques*
* Données archivées.
Spécification
Réfrigérateur sous-compteur hautes performances de la série TSX, porte solide | |
5,5 f^3 | |
3°C à 7°C | |
Solide simple | |
3 | |
Sous paillasse | |
Série TSX | |
Alarme | |
20,5 x 19,5 x 23 in (52 x 49,5 x 58,4 cm) | |
26 in | |
66 cm | |
31,8 in | |
79,5 cm | |
23,6 in | |
60 cm | |
10 A max / 3 A état stable | |
100/240 V | |
50/60 Hz | |
155 lb | |
119 lb | |
45 boîtes par niveau (9 x 5), 225 boîtes par étagère (5 niveaux par étagère, 2 étagères par unité), +45 boîtes (1 niveau supplémentaire au-dessus de l'étagère supérieure) |
Réfrigérateur haute performance | |
156 L | |
R744 | |
1 | |
REACH, PORTÉE, RoHS, UL | |
TFT-LCD couleur ; 4,3 ; 480 x 272 | |
Automatique | |
Compatible Smart-Vue | |
26 x 23,6 x 31,8 in (66 x 60 x 81 cm) | |
20,5 in | |
52 cm | |
23 in | |
58,4 cm | |
19,5 in | |
49,5 cm | |
NEMA 5-15 P, d'autres types globaux sont disponibles | |
100 - 240 V, 50/60 Hz | |
Écoénergétique | |
71 kg | |
53,98 kg |