missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTC7A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 21600-1-AP-150UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16801205

  • 329.85€ / 150µL

Expédition estimée
26-02-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

This antibody specifically recognizes endogenous TTC7A.

The function of this protein remains unknown.
Spécification

Spécification

TTC7A
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BGB2, Q9ULT0
KIAA1140, TPR repeat protein 7A, TTC7, TTC7A
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
225049, 57217
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
TTC7A
Liquid
TTC7A
TTC7A Fusion Protein Ag16212
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse
Vidéos
FDS
Documents