missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TTPA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène TTPA
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16845375
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27081-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16835375
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
27081-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a soluble protein that binds alpha-trocopherol, a form of vitamin E, with high selectivity and affinity. This protein plays an important role in regulating vitamin E levels in the body by transporting vitamin E between membrane vesicles and facilitating the secretion of vitamin E from hepatocytes to circulating lipoproteins. Mutations in this gene cause hereditary vitamin E deficiency (ataxia with vitamin E deficiency, AVED) and retinitis pigmentosa.
Spécification

Spécification

TTPA
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P41034, P49638, Q8BWP5
25571, 50500, 7274
TTPA Fusion Protein Ag24177
Primary
-20°C
TTPA
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Alpha TTP, alphaTTP, ATTP, AVED, TPP1, TTP1, TTPA
Ttpa
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications