Learn More
Brand™ Tubes conditionnés en rack
Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipettes multicanaux. Les tubes en rack BRAND™ conviennent parfaitement pour les tests biologiques tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire et les dosages RIA et les EIA.
71.75€ - 116.00€
Spécification
Diamètre (métrique) | 8,8mm |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Autoclavable | Oui |
Capacité (métrique) | 1.2mL |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10039960
|
Brand™
781525 |
8 tubes à barrettes, 120/boîte. |
71.75€
120 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10131441
|
Brand™
781510 |
12 barrettes / 8 tubes x 10 unités |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10121441
|
Brand™
781500 |
96 tubes individuels x 10 unités |
116.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10395181
|
Brand™
781520 |
960/boîte |
71.75€
960 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les tubes et racks en polypropylène sont autoclavables à 121°C pendant 20 min (sauf les bouchons en polyéthylène)
- Compatibles avec les microplaques standard et adaptés aux manipulations avec des pipeteurs multicanaux
- Taille des tubes : diamètre extérieur 8,8 mm, hauteur 45 mm, idéal pour les tests biologiques, tels que la PCR*, les études d’absorption cellulaire, la RIA et les EIA.
Spécification
8,8mm | |
Oui | |
PP | |
45mm | |
Non stérile |
Polyéthylène | |
1.2mL | |
Idéal pour les tests biologiques tels que la PCR, les études d’absorption cellulaire, les RIA et les EIA | |
121°C |