Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon™ SPT-3350, 2,4mm
Conçue pour réduire le risque de piégeage de particules et d’accumulation microscopique pendant le transfert de liquide. Tubulure Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ SPT-3350, 2,4mm, avec une surface interne ultra-lisse et une surface réduite pour des caractéristiques de débit améliorées.
Marque: Saint Gobain Life Sciences T3314-33
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- L’alésage intérieur ultra-lisse limite le piégeage potentiel des particules.
- Un minimum de substances extractibles contribue à maintenir l’intégrité des liquides
- Excellentes caractéristiques d’écoulement des liquides
- Inventaire complet des tailles standard disponibles, y compris les tailles métriques
Spécification
Transfer Tubing | |
0.44 in. | |
Silicone | |
15,9 mm | |
15 m | |
2,4 mm | |
-112°F | |
Translucide | |
392°F |
Règle FDA 21 CFR par. 177.2600, NSF51, ISO 10993 | |
11,1 mm | |
0.63 in. | |
49.2 ft. | |
0.09 in. | |
Industries pharmaceutique, cosmétique et médicale. | |
-80deg;C | |
50 (Shore A) | |
200°C |