Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tubulure NPT(F) en PP
Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
Marque: Masterflex™ 31200-12
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Déterminez le type de connecteur requis pour votre application en contactant l'assistance technique gratuite
- Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
- Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock—la majorité des matériaux et configurations peuvent être expédiés le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les pièces à l’unité , les boîtes et les kits pour une commande et une livraison répondant à vos besoins
- Conforme à la norme USP classe VI pour usage pharmaceutique et aux normes de la FDA, USDA et 3A en matière de contacts alimentaires
- Tous les raccords sont compatibles avec les raccordements Tri-Clamp™
- Excellente résistance chimique ; caractéristiques lixiviables faibles
Spécification
Adaptateur pour tubulure ; en polypropylène (PP), 3/4 po mini à 3/8 po NPT (F) | |
Raccord de tubulure sanitaire Masterflex L/S et I/P. | |
3/8 po | |
PP |
Tubulures à vide | |
Sanitaire x NPT(F) | |
Type de connexion : 3/4 po mini à 3/8 po NPT(F) |