Learn More
Masterflex™ Adaptateur de tubulure NPT(F) en PP
Idéal pour les applications polyvalentes et à usage unique, pour connecter la tubulure au reste du système
Marque:  Masterflex™ 31200-11
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.01880kg
Code produit. 11765978
  • 102.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
17-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Déterminez le type de connecteur requis pour votre application en contactant l'assistance technique gratuite
  • Leader du marché mondial dans un éventail de matériaux pour une compatibilité chimique optimale
  • Solutions de configuration personnalisées à usage unique pour minimiser les temps d'arrêt
  • Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
  • Toujours en stock—la majorité des matériaux et configurations peuvent être expédiés le jour même
  • Les options de conditionnement uniques comprennent les pièces à l’unité , les boîtes et les kits pour une commande et une livraison répondant à vos besoins
  • Conforme à la norme USP classe VI pour usage pharmaceutique et aux normes de la FDA, USDA et 3A en matière de contacts alimentaires
  • Tous les raccords sont compatibles avec les raccordements Tri-Clamp™
  • Excellente résistance chimique ; caractéristiques lixiviables faibles
Spécification
Spécification
Adaptateur pour tubulure ; en polypropylène (PP), 3/4 po mini à 1/4 po NPT (F)
Raccord de tubulure sanitaire Masterflex L/S et I/P.
1/4 po
PP
Tubulures à vide
Sanitaire x NPT(F)
Type de connexion : 3/4 po mini à 1/4 po NPT(F)