Learn More
S.C.A.T™ Obturateur
S.C.A.T™ bouchons obturateur ferment les orifices inutiles des SafetyCaps et SafetyWasteCaps
18.05€ - 41.28€
Spécification
Matériau PFA
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Product Code Brand À utiliser avec Price Quantity & Availability  
Product Code Brand À utiliser avec Price Quantity & Availability  
13233859 missing translation for 'viewDocuments' S.C.A.T™
160501
SCAT SafetyCaps and SafetyWasteCaps 41.28€
10 pièces View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
En stock 11
Add to basket
10051453 missing translation for 'viewDocuments' S.C.A.T™
160506
SCAT SafetyCaps and SafetyWasteCaps 18.05€
1 pièce View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Expédition estimée
23-06-2020
Add to basket
Description
Description
  • Bouchon obturateur pour le système de sécurité SCAT SafetySystem
  • En PFA ou PTFE
  • Haute résistance chimique
  • Les bouchons obturateurs ferment les connexions inutilisées
  • Différents obturateurs pour les raccords de capillaires et de flexibles ainsi que l'orifice du filtre d'évacuation d'air
Specifications
Specifications
PFA