Learn More
Raccords de tuyauterie pour pompes péristaltiques FH15 et FH30
Raccords de tuyauterie Thermo Scientific pour utilisation avec les pompes péristaltiques FH15 et FH30.
Marque:  Masterflex 96116-14
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 13503070
  • 126.15€ / 8 pièces
Expédition estimée
02-05-2019
Ajouter au panier
Description
Description
Les équipements sont extrudés avec précision afin d'offrir des performances optimales pour la précision et la répétitivité du débit.Silicone (platine)
  • Transparence légèrement amméliorée
  • Surface lisse ; niveaux de fixation des protéines inférieurs
  • Potentiel lixiviable inférieur
  • Convient parfaitement pour une utilisation pharmaceutique et biotechnologique
  • Pression maximale : 1,3 bars
  • Livrés par paquet de 8
Tygon™ R-3603
  • Idéal pour les applications de transfert générales
  • Économique
  • Non toxique, résistants au vieillissement et non oxydants
  • Pression maximale : 2 bars
  • Livrés par paquet de 8
PharMed™ BPT
  • Plus de 10 000 heures de fonctionnement de la tuyauterie
  • Résiste à l'ozone et aux radiations UV
  • Non cytotoxique et non hémolytique
  • Idéale pour le travail de culture cellulaire et tissulaire
  • Pression maximale : 2 bars
  • Livrés par paquet de 8
Viton FDA™
  • Conforme aux normes FDA et NSF
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Résiste aux produits corrosifs, aux solvants et aux huiles à des températures élevées
  • Pression maximale : 1 bar
  • Livrés par paquet de 8
Utilisation avec les systèmes de pompes FH15 ou FH30
Spécification
Spécification
USP Class VI, FDA 21 CFR 177.2600, Exceeds 3A sanitary standards, European Pharmacopoeia (EP)
Do not use with concentrated solvents, oils, acids. Relatively high gas permeability.
FH15 et FH30 tubes Liens
Thermal-set Rubber, Siloxane Polymers, Amorphous Silica
Systèmes de pompe FH15 ou FH30
1,3 bar
-76°F
14
2,8 à 14mL/min .
8 liens de tubes / paquet
CO2: 25,147; H2: ----; O2: 4715; N2: 2284
Translucent, clear to light amber
1.6mm
BioPharm Plus Silicone
Ultra-smooth inner surface minimizes particle entrapment. Lower absorption; excellent biocompatibility; no leachable additive, DOP, or plasticizers. Very low extractables. Odorless and nontoxic, fungus-resistant. No taste imparted to transported fluids. Weather, ozone, corona, and radiation resistant.
232°C
-60°C
bon
Sterilize by ETO, autoclave, or gamma radiation up to 2.5 Mrad. To autoclave: coil loosely in nonlinting cloth or paper; autoclave at 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) for 30 minutes.
Vidéos