Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure sans DEHP Tygon™ E-3603
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. Les tubulures Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ supportent pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
Marque: Saint Gobain Life Sciences ACF00011-C
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.34780kg
Description
- La nouvelle composition à base biologique offre les mêmes performances exceptionnelles.
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Non toxique et non contaminant
- Paroi intérieure lisse et polie
- Glisse facilement et en toute sécurité sur les raccords et les poignées pour les installations de laboratoire simples.
- Sans BPA ni phtalates
- Tailles standard disponibles pour maintenir un vide complet à température ambiante.
- Utilisation générale en laboratoire
- Agro-alimentaire
- Applications biopharmaceutiques
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs,
- les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites d’évacuation.
Spécification
Tubulure de laboratoire | |
0.19 in. | |
0.25 in. | |
49.2 ft. | |
1/32 in. | |
Pompes péristaltiques et pompes à vide | |
Transparent | |
74°C |
FDA Compliant, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law (#370/1959,1935/2004/EC and 10/2011/EU) | |
4,8 mm | |
6,4 mm | |
15 m | |
0,8 mm | |
Utilisation générale en laboratoire | |
14 psi ;1 bar à 73°F (23°C) |