Learn More
Laboratories Sales™ Flacons d’injection en verre tubulaire
Flacons en verre tubulaire de haute qualité adaptés aux applications diagnostiques, pharmaceutiques et médicales en laboratoire.
Marque:  Laboratories Sales™ 150826D
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11792058
Quantité Prix
1 147.00€ / 160 pièces
10 100.61€ / 160 pièces
Expédition estimée
26-02-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Fabriqués en verre neutre transparent de type 1B
  • Joints à sertir en aluminium et bouchons en caoutchouc disponibles
  • Des outils de sertissage à main et des décocheuses sont également disponibles
Spécification
Spécification
No
10 mL
Verre neutre (type 1B)
24 x 46 mm Diax H
Diagnostic, pharmaceutical, healthcare applications
160
20 mm
24mm
46 mm
Transparent
20mm
10 mL
10mL
Tubular
Flacon d’injection