Learn More
Honeywell™ Gants TUFFSHIELD™ Deep Blue
Les gants Honeywell™ TUFFSHIELD™ Deep Blue offrent une protection contre les environnements à risque de coupure extrême tels que l’industrie de l’abattage, alimentaire, de la pêche et du papier.
Marque:  Honeywell™ 2312928-09
Informations supplémentaires : Poids : 0.10400kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15876765
Quantité Prix
1 33.41€ / 1 paire
10 29.93€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 19-01-2022
Ajouter au panier
Description
Description
  • Gant tricoté, HPPE, fibre de composite et polyamide
  • Revêtement en mousse de nitrile bleu clair entièrement trempé
  • La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
  • Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
  • Les fibres de composite ont été protégées afin de ne pas être directement en contact avec la peau
  • Le côté de main du gant est inscrit sur le marquage (en haut de la main) pour une reconnaissance plus facile du bon gant
  • Le mélange de HPPE et de fibre de composite permet d’obtenir d’excellents niveaux de protection contre les coupures
  • Certifié pour le contact avec les aliments et la couleur bleue afin de répondre aux attentes des travailleurs du secteur alimentaire
  • La fibre de HPPE résiste aux coupures, à l’abrasion et aux détergents
Spécification
Spécification
Bleu clair
Nitrile
27 cm
13 jauge
9
Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016