Learn More
Honeywell™ Gant TUFFSHIELD™ Deep Blue Right Hand Only
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Gant tricoté, HPPE, fibre de composite et polyamide
- Revêtement en mousse de nitrile bleu clair entièrement trempé
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main avec une bonne dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Les fibres de composite ont été protégées afin de ne pas être directement en contact avec la peau
- Le côté de main du gant est inscrit sur le marquage (en haut de la main) pour une reconnaissance plus facile du bon gant
- Le mélange de HPPE et de fibre de composite permet d’obtenir d’excellents niveaux de protection contre les coupures
- Certifié pour le contact avec les aliments et la couleur bleue afin de répondre aux attentes des travailleurs du secteur alimentaire
- La fibre de HPPE résiste aux coupures, à l’abrasion et aux détergents
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base CEE EN 420-2003, Risques mécaniques EN 388-2016 |
Description | 13 jauge |
Couleur | Bleu clair |
Hand | À droite |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | 8 |
Longueur (métrique) | 27 cm |