Learn More
Carbure de tungstène, 99,5 % (métaux), Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 012482.36
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 12070-12-1 Poids : 0.50000kg Transport : UN number : 3178 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 500g
Code produit. 11391819
  • 319.00€ / 500g
Expédition estimée
02-06-2021
Identifiants chimiques
12070-12-1
WC
MFCD00011464
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
Spécification
12070-12-1
WC
tungsten carbide, tungsten iv carbide, rfdbds g@, tungsten carbide ds 60, methanidylidynetungstenylium, methanidylidynetungsten 1+, tungsten-carbide/cobalt co=8wt% powder nano
195.86
15.63
Gris
500g
99.5% metal basis
MFCD00011464
Soluble in nitric acid and hydrofluroic acid. Insoluble in water.
Poudre
Odorless
2870°C
Vidéos
FDS Documents