Learn More
RETSCH Kits pour broyage en carbure de tungstène
Marque:  RETSCH 01.462.0355
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 14.60000kg
Code produit. 15340974
  • 10805.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
09-11-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
250mL
1200rpm
Grinding Set
Tungsten Carbide
For RS200/RS100