Learn More
RETSCH Kits pour broyage en carbure de tungstène
Marque:  RETSCH 01.462.0354
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 10.00000kg
Code produit. 15330974
  • 7375.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
10-11-2020
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
100mL
1200rpm
Grinding Set
Tungsten Carbide
For RS200/RS100