Learn More
Chlorure de tungstène(VI), 99 %, Alfa Aesar™
Marque:  Alfa Aesar 012337.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 13283-01-7 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité 50g
Code produit. 11391699
  • 220.00€ / 50g
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
13283-01-7
396.54
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
83301
hexachlorure de tungstène
Cl6W
MFCD00011463
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
CHEBI:37771
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Tungsten(VI) Chloride
99%
MFCD00011463
Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride.
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
396.54
CHEBI:37771
Cristalline
Moisture sensitive
275°C
13283-01-7
Cl6W
tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
hexachlorure de tungstène
83301
396.57
3.52
346°C
50g
Vidéos
FDS Documents