Learn More
Alfa Aesar™ Fil de tungstène, plaqué or, 0,05 mm (0,002 po) de diamètre, W 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Au 99,99 %
Marque:  Alfa Aesar™ 041039.G6
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11389447
  • 421.00€ / 10m
En stock, prêt à être expédié : 2
Spécification
Tungsten wire, gold plated
10m
Au 99.99%
MFCD00011461
99.95%
≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
0.05mm (0.002 in.) dia.
(Base des métaux)
Câble
Vidéos
FDS Documents