Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs Turn 'n' Spray™ avec valve verticale
10.16 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1000 mL
Hauteur (métrique):
220 mm
240 mm
295 mm
D.I. du col (métrique):
17,5 mm
18 mm
Description
Le Turn’n’Spray dispose d’une technologie spéciale vous permettant de pulvériser dans n’importe quelle direction et d’atteindre facilement et sans aucune restriction des endroits difficiles d’accès.
- Pulvérisation ininterrompue à n’importe quel angle
- Pièces en contact avec les contenus en PP, PE, silicone et acier inox
- Bec de 0,6mm de diamètre, le bec est réglable en continu
- Quantité pulvérisée par pression : 1,2 ml ± 0,1 ml
Spécification
Hauteur (métrique) | 220 mm |
Capacité (métrique) | 250 mL |
Comprend | Valve verticale |
Matériau | PE, PP, Acier inox, Acier inoxydable |
D.I. du col (métrique) | 18 mm |