Learn More
Alfa Aesar™ Tween 20 tampons de blocage, 0,5 % en PBS, 10X
Marque: Alfa Aesar™ J60304.AP
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.00050kg
Spécification
Incolore | |
Liquide | |
500 mL |
0.5% in PBS (10X) | |
Blocking Buffer | |
Liquid |