Learn More
TWIST2 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1B12D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TWIST2 |
---|---|
Clone | 1B12D11 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16888515
|
Proteintech
66544-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 26-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16878515
|
Proteintech
66544-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 26-04-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Binds to the E-box consensus sequence 5′-CANNTG-3′ as a heterodimer and inhibits transcriptional activation by MYOD1, MYOG, MEF2A and MEF2C. Also represses expression of proinflammatory cytokines such as TNFA and IL1B. Involved in postnatal glycogen storage and energy metabolism. Inhibits the premature or ectopic differentiation of preosteoblast cells during osteogenesis, possibly by changing the internal signal transduction response of osteoblasts to external growth factors.Spécification
TWIST2 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
bHLHa39, Dermis expressed protein 1, Dermo 1, DERMO1, twist homolog 2 (Drosophila), Twist related protein 2, TWIST2 | |
Twist2 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1B12D11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse, Rat | |
P97831, Q8WVJ9, Q9D030 | |
117581, 13345, 59327 | |
TWIST2 Fusion Protein Ag2348 | |
Primary | |
-20°C | |
TWIST2 |