Learn More
Fisherbrand™ Pompe à palettes rotative à deux étages série FRVP
Les pompes robustes et indispensables pour le fonctionnement en vide prolongé offrent une grande fiabilité et peu de maintenance dans une large gamme d’applications industrielles et de laboratoire
2290.00€ - 5559.70€
Spécification
Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
---|---|
Niveau sonore | < 50 dB(A) |
À utiliser avec | Fonctionnement sous vide prolongé |
Type de pompe | Pompe à vide rotative à deux étages |
Applications | Chemistry: Lignes Schlenk, boîtes à gants, sciences de la vie : lyophilisateurs, concentrateurs à vide, étuves à vide (< 0,1 mbar), industriel : fours à vide, vacuums d’isolement, analytique : comme pompes de support de remplacement pour spectromètres de masse, R&D général : pour l’évacuation des systèmes à vide et des chambres à des niveaux de vide fins (10-3 mbar) |
Code produit | Marque | Débit | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16224611
|
Fisherbrand™
|
38 l/min. (à 50 Hz) | FRVP2 |
2316.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16234611
|
Fisherbrand™
|
85 l/min (à 50 Hz) | FRVP5 |
2290.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16244611
|
Fisherbrand™
|
122 l/min (à 50 Hz) | FRVP8 |
3487.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16254611
|
Fisherbrand™
|
280 l/min (à 50 Hz) | FRVP16 |
3657.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16264611
|
Fisherbrand™
|
483 l/min (à 50 Hz) | FRVP28 |
5559.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Conçu pour assurer une bonne longévité et fiabilité
- Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et de revêtement résistant à la corrosion sur les surfaces internes
- Conçu pour un environnement de travail plus propre
- Réduction des émissions de brouillard d’huile
- Températures de fonctionnement à froid
- Pré-filtres internes et filtres à brouillard d’huile inclus (sauf FRVP28)
- Entretien simple et rapide grâce au système poka-yoke qui évite les erreurs
- Utilisation d’une huile de qualité supérieure pour des vidanges rapides et simples avec des intervalles de changement d’huile prolongés
- Les niveaux d’huile peuvent être facilement surveillés via un grand orifice de visualisation
Spécification
230 V, 50/60 Hz | |
Fonctionnement sous vide prolongé | |
Chemistry: Lignes Schlenk, boîtes à gants, sciences de la vie : lyophilisateurs, concentrateurs à vide, étuves à vide (< 0,1 mbar), industriel : fours à vide, vacuums d’isolement, analytique : comme pompes de support de remplacement pour spectromètres de masse, R&D général : pour l’évacuation des systèmes à vide et des chambres à des niveaux de vide fins (10-3 mbar) |
< 50 dB(A) | |
Pompe à vide rotative à deux étages | |
230 V |