Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour nacelles rondes TX-750
Utilisez les adaptateurs pour godets ronds Thermo Scientific™ TX-750 pour un rotor plus fonctionnel.
Marque:  Thermo Scientific™ 75003710
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 10012759
  • 593.00€ / 4 pièces
Expédition estimée
15-06-2021
Description
Description
Ajoutez des fonctionnalités à votre rotor grâce aux adaptateurs de godets ronds Thermo Scientific™ TX-750, qui accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Les adaptateurs accueillent les tubes et les flacons, les microtubes et les tubes de prélèvement sanguin coniques et à fond rond.
Spécification
Spécification
Tube conique Nalgene à large col de 175 ml
15 mL Conical Tube
Round Bucket Adapter
15 mL
Round-Bottom and Conical Tube and Bottle, Microtube and Blood Collection Tube