Learn More
DuPont™ Tychem™ NP570
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille, 10
Moyenne, 9
S, 8
XL, 11
Description
- Le gant en revêtement en néoprène externe de 1,73 mm protège contre une grande variété de produits chimiques, notamment les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l’huile
- Résistance aux coupures de niveau 5 (EN388 : 2016) grâce à un revêtement en HPPE conçu de calibre 13
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, AJKLMT
- EN388: 2016 3X43E ; coupure ANSI Niveau E — EN ISO 374-5:2016
- Finition texturée rugueuse offrant une meilleure préhension et une bonne résistance à l’abrasion — Niveau 3 (EN388 : 2003)
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants |
Dimensions | XL, 11 |
Modèle | Forme gantelet / anatomique, NP 570 |
Épaisseur (impériale) | 68 mil |
Afficher plus |
1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
3. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
4. Réservé à l’usage professionnel