Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure à 2 arrêts Tygon 2001
Marque:  Saint Gobain Life Sciences 07MHSLM15
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12370190
  • 457.00€ / 30 pièces
Expédition estimée: 27-08-2024
Description
Tube Manifold color-codé haute résistance pour application en chimie
• Pour pompes péristaltiques Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow…
• Débit précis et reproductible
• Très faible tolérance dimensionnelle
• Tube avec 2 ou 3 arrêts ou rouleau 30 m
• Arrêts color-codés selon φ int. du tube pour maintenir le tube dans la cassette
• Tygon™ 2001 MHSL
• Sans DEHP
• Tube Tygon™ F-4040-A
• 2** arrêts
Spécification
Spécification
Tubing
Violet/mauve
0.08 in.
Tygon 2001
3.76 mm
50 m
Grande résistance chimique transparence
-78deg;C
Non-sterile
60°C
Certifié par la FDA
Autoclavables
2,06 mm
0.15 in.
164 ft.
Pompes péristaltiques Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
-108°F
30/boîte
140°F