Learn More
Masterflex™ Tubulure de vide sans DEHP Tygon™ E-3603
Se plie dans les virages serrés et fonctionne facilement avec les raccords. La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biopharmaceutiques et analytiques.
398.00€ - 697.00€
Spécification
Autoclavable | Oui |
---|---|
Couleur | Transparent |
Niveau de vide | 724 mm (29,9 in) Hg |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15191323
|
Masterflex™
06414-30 |
9,6 mm |
697.00€
3m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15137134
|
Masterflex™
06414-40 |
12,8 mm |
398.00€
3m |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15147134
|
Masterflex™
06414-20 |
6.4 mm |
467.00€
3m |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Peut se courber à des angles très serrés et convient à tous les raccords.La tubulure de vide sans DEHP Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603 est à utiliser avec les instruments généraux de laboratoire, alimentaires et boissons, biopharmaceutiques et analytiques.
Caractéristiques et avantages :
- Alternative à la tubulure DEHP
- La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
- Ne contient pas de BPA
- Excellente résistance chimique
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Augmente la productivité des pompes péristaltiques – - dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
- Diamètre intérieur lisse et poli
- Non oxydante et non contaminante
- Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
- Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Applications typiques :
- Utilisation générale en laboratoire
- Appareils analytiques
- Pompes péristaltiques et pompes à vide
- Idéale pour les condenseurs, les incubateurs, les dessiccateurs, les conduites de gaz et les conduites de vidange
Spécification
Oui | |
Transparent | |
724 mm (29,9 in) Hg |