Learn More
Ismatec™ Tubulure de précision pour pompes à 2 arrêts Tygon™ E-LFL L/S™
La plus longue durée de vie de toutes les compositions Tygon™
161.00€ - 236.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure de pompe à arrêt |
---|---|
Certifications/Conformité | USP ; RoHS ; sans phthalate ; règlement EU relatif aux denrées alimentaires 10/2011 ; pharmacopée européenne ; sans DEHP ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65) |
Matériau | Tygon E-LFL |
Longueur totale (impériale) | 1,25 ft |
Longueur totale (métrique) | 0,38 m |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15485170
|
Ismatec™
06447-14 |
14 |
164.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15309754
|
Ismatec™
06447-16 |
16 |
161.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15902747
|
Ismatec™
06447-25 |
25 |
236.00€
8 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La tubulure Masterflex™ authentique subit des tests poussés pour offrir des performances / une durée de vie optimales de pompe avec un équipement de pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
- Approbations réglementaires correspondant à votre application unique
- Toujours en stock— la majorité des formulations et des tailles peuvent être expédiées le jour même
- Les options de conditionnement uniques comprennent les boîtes, les étuis et les bobines pour une commande et une livraison conviviales
- Longue durée de vie, aucune usure ou oxydation
- S’adapte étroitement aux coudes en verre et en métal et aux courbes de petit rayon
- Non toxiques
- Transparent
- À utiliser avec les têtes de pompe multicanaux Masterflex™
Spécification
Tubulure de pompe à arrêt | |
Tygon E-LFL | |
0,38 m | |
Boîte de 8 | |
40°C |
USP ; RoHS ; sans phthalate ; règlement EU relatif aux denrées alimentaires 10/2011 ; pharmacopée européenne ; sans DEHP ; Prop 65 NA (sans produits chimiques mentionnés dans la norme Prop 65) | |
1,25 ft | |
0°C | |
660 mm Hg |