Learn More
Masterflex™ Tubulure d’hydrocarbures à 3 arrêts Tygon™
Conçue pour les produits pétrochimiques et résistante au gonflement et à la fissuration. La tubulure d’hydrocarbures à 3 arrêts Tygon™ est également résistante aux UV et à l’ozone.
75.80€ - 78.20€
Spécification
Matériau | Tygon F4040 |
---|---|
Épaisseur (métrique) | 0,85 mm |
Quantité d’emballage | 12/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Code couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11937955
|
Masterflex™
95605-28 |
1,02 mm | Blanc/Blanc/Blanc |
75.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11967955
|
Masterflex™
95605-34 |
1,42 mm | Jaune/Jaune/Jaune |
75.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11977955
|
Masterflex™
95605-36 |
1,52 mm | Jaune/Jaune/Bleu |
75.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11997955
|
Masterflex™
95605-40 |
1,85 mm | Vert/Vert/Vert |
75.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11927965
|
Masterflex™
95605-46 |
2,54 mm | Violet/Violet/Orange |
75.80€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11937965
|
Masterflex™
95605-48 |
2,79 mm | Violet/Violet/Blanc |
78.20€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Haute flexibilité, facile à installer
- Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Spécification
Tygon F4040 | |
0,85 mm | |
12/boîte |