missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Tubulure pour combustibles et lubrifiants Tygon™ F-4040-A
Résiste au gonflement et au durcissement causés par les fluides à base d'hydrocarbures. La tubulure pour combustible et lubrifiant Tygon™ F-4040-A Saint Gobain Performance Plastics™ assure la gestion de l'essence, du kérosène, des combustibles de chauffage, des composés de coupe et des liquides de refroidissement à base de glycol.
Marque: Masterflex™ 070533-09L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Caractéristiques et avantages
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Haute flexibilité, facile à installer
- Spécifiquement développée pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Applications typiques
- Conduites de combustible pour petit moteur
- Automobile en général
- Véhicules de loisirs
- Équipement pour pelouse et jardin
- Transfert de liquide de refroidissement
- Combustibles de chauffage
- Composés de coupe
- Matériel de polissage
- Conduites de lubrification
Spécification
Orange/Rouge | |
0,04 in | |
Tygon F4040 | |
2,72 mm | |
3 m | |
0,85 mm | |
-40°F | |
1/boîte | |
158°F |
Industrial Tubing | |
1,02 mm | |
0.11 in. | |
9.8 ft. | |
0.03 in. | |
Transfert d’huile, de produits huileux, de diesel, de kérosène, d’huile chaude, d’huile de coupe, de liquide de refroidissement à base de glycol.br/ | |
-40°C | |
Jaune | |
70°C |