Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels. La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d'hydrocarbures, d'essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
Marque:  Masterflex™ 06401-35
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.62400kg
Code produit. 11780989
  • 202.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
04-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement. Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats.
  • Thermoplastique. Matériel à base de PVC avec plastifiant
  • Matière solide (rigide)
  • Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
  • Faible extractibilité
  • Jaune translucide
  • Faible perméabilité aux gaz
  • Constante diélectrique élevée
  • Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis
  • La stérilisation n'est pas recommandée
Spécification
Spécification
Jaune translucide
35°psi
Thermoplastique
Tube de pompe
-37°C
3,8 à 2300 ml/min.
8,8 m
74°C
7,9 mm
1500 cm
Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol
35
3/8 po
Faible