Learn More
Masterflex™ Tubulure de précision pour pompes haute performance Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™
Utilisez cette tubulure Tygon™ pour les applications impliquant des combustibles et des lubrifiants industriels. La tubulure de précision pour pompe haute performance Masterflex™ Tygon™ Fuel & Lubricant L/S™ est idéale pour le transfert d'hydrocarbures, d'essence, de kérosène, de combustibles de chauffage, de composés de coupe et de liquides de refroidissement à base de glycol.
Marque: Masterflex™ 06401-15
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
La tubulure résiste à la plupart des hydrocarbures, au broyage et au gonflement. Spécialement formulée pour transporter les hydrocarbures, les produits pétroliers et les distillats.- Thermoplastique. Matériel à base de PVC avec plastifiant
- Matière solide (rigide)
- Résistante à l’ozone et aux ultraviolets
- Faible extractibilité
- Jaune translucide
- Faible perméabilité aux gaz
- Constante diélectrique élevée
- Ne pas utiliser avec des acides forts et des alcalis
- La stérilisation n'est pas recommandée
Spécification
Tube de pompe | |
Thermoplastique | |
Transfert d’hydrocarbures, d’essence, de kérosène, de fuel de chauffage, de composés de coupe et de réfrigérants à base de glycol | |
15 | |
3/16 po | |
Faible | |
40°psi | |
74°C |
4,8 mm | |
1500 cm | |
-37deg;C | |
1,7 à 1000 ml/min. | |
8,8 m | |
Jaune translucide | |
660 mm |