Learn More
Masterflex™ Tubulure de laboratoire Tygon™
Conçus pour résister à la fatigue causée par la flexion et à l’abrasion, ils sont moins perméables que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ supporte pratiquement tous les produits chimiques inorganiques présents en laboratoire.
87.80€ - 1120.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51 |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Tygon E-3603 |
Longueur totale (métrique) | 15,24 m |
À utiliser avec (application) | Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
14871161
|
Masterflex™
06407-09 |
4.8 mm | 6.4 mm | 24°psi | 0.8 mm |
204.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15119194
|
Masterflex™
06407-77 |
4 mm | 5.6 mm | 17°psi | 0.8 mm |
87.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15117144
|
Masterflex™
06407-85 |
8 mm | 14.4 mm | 30°psi | 3.2 mm |
1120.00€
15m |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15197124
|
Masterflex™
06407-86 |
9.6 mm | 12.8 mm | 14°psi | 1.6 mm |
243.00€
15m |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15127144
|
Masterflex™
06407-88 |
9,6 mm | 16 mm | 25°psi | 3,2 mm |
529.00€
15m |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15446633
|
Masterflex™
06407-96 |
19,1 mm | 25,4 mm | 14°psi | 3,2 mm |
675.00€
50ft |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Alternative à la tubulure DEHP
- La nouvelle formulation offre les mêmes performances exceptionnelles
- Ne contient pas de BPA
- Excellente résistance chimique
- Cohérence d’un lot à l’autre pour les résultats reproductibles
- Augmente la productivité des pompes péristaltiques – dure plus longtemps que d’autres tubes transparents 2 à 1
- Diamètre intérieur lisse et poli
- Non oxydante et non contaminante
- Glisse facilement sur les raccords et les poignées en toute sécurité
- Bobines marquées à intervalles de 1 pied pour une mesure facile
Spécification
Conforme aux exigences de la FDA ; conforme à la norme USP classe VI et aux exigences de la norme NSF 51 | |
Tygon E-3603 | |
Usage général en laboratoire, industrie agroalimentaire et biopharmaceutique, appareils d’analyse | |
1/boîte | |
Transparent |
Autoclavables | |
15,24 m | |
-46deg;C | |
Stérile | |
74°C |