Learn More
Saint Gobain Performance Plastics™ Tubulure de laboratoire Tygon
Formulée pour résister à la fatigue de souplesse et à l’abrasion, elle est moins perméable que les tubulures en caoutchouc. La tubulure de laboratoire Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques que l’on trouve dans un laboratoire.
Marque:  Saint Gobain Performance Plastics™ 06407-96
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15127134
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 03 88 67 14 14.
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Alternative to DEHP tubing
  • New formulation delivers the same excellent performance
  • Contains no BPA
  • Outstanding chemical resistance
  • Lot-to-lot consistency for reproducible results
  • Increases productivity in peristaltic pumps – outlasts other clear tubing 2 to 1
  • Smooth, polished inner bore
  • Non-oxidizing and non-contaminating
  • Slips easily over fittings and grips securely
  • Coils marked at 1-foot intervals for easy measuring
Vidéos