Learn More
Ismatec™ Tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™
Tubulure durable et résistante aux produits chimiques. La tubulure à 2 arrêts LFL Tygon™ Ismatec™ nécessite une tubulure d’extension sur les côtés aspiration et décharge.
84.80€ - 146.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure à 2 arrêts |
---|---|
Certifications/Conformité | FDA 21CFR175.300 USP Classe VI |
Autoclavable | Autoclavables |
Longueur totale (métrique) | 40 cm |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50deg;C |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10718984
|
Ismatec™
SCE0427 |
D.I. de 2,06 mm, D.E. de 3,74 mm |
146.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11944244
|
Ismatec™
SCE0414 |
D.I. de 0,27 mm, D.E. de 2,09 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15591700
|
Ismatec™
SCE0416 |
Dia. int. de 0,48 mm., dia. ext. de 2,30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15354810
|
Ismatec™
SCE0429 |
2,62 mm de dia. int., 4,30 mm de dia. ext. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Transparent.
- Grande résistance chimique.
- Sans saveur.
- Spallation des particules très faible.
- Conforme aux critères de la norme USP de classe VI et de la FDA.
- Résistance à l’usure.
- Lixiviation possible du plastifiants.
- Déconseillée pour le sang et les tissus humains.
- Applications
- Acides : bonne
- Solutions alcalines : Bon
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Bon
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Limité
- Conforme à : FDA 21 CFR175.300
- Stérilisation
- Autoclavable à la vapeur, 30 minutes à 1 bar (15 psi) et 121°C ; la tubulure apparaît laiteuse.
- Stérilisation au gaz et à l’oxyde d’éthylène.
- Stérilisation par irradiation déconseillée.
Spécification
Tubulure à 2 arrêts | |
Autoclavables | |
-50deg;C | |
Transparent | |
74°C |
FDA 21CFR175.300 USP Classe VI | |
40 cm | |
12 pièces/boîte. | |
Bon |