Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure pour pompe à 2 arrêts E-LFL S3™ Tygon™
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompes 2 arrêts E-LFL Tygon™ S3™ Saint Gobain Performance Plastics™ offre la plus longue durée à la flexion de toutes les tubulures Tygon™ transparentes.
Marque: Saint Gobain Life Sciences 070602-18-ND
Code nomenclature Nacres: NB.35
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes, pour une réduction des temps d’arrêt liés à la défaillance de la pompe
- Grande résistance aux substances chimiques
- Produit idéal pour les applications en laboratoire, autoclavable
- Convient aux applications avec un niveau de pureté élevé
- Très faible spallation de particules
- Fiable pour les applications avec des fluides sensibles
- Répond aux critères USP classe VI, ISO 10993 et FDA
- Sans BPA ni phtalate
Spécification
USP classe VI, ISO 10993, NSF-51, Critères de la FDA | |
2,79 mm | |
4,48 mm | |
12/boîte | |
56 (Shore A) |
Violet / blanc | |
Tygon LFL | |
0,85 mm | |
Transparent |