Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure Tygon LFL
S’ajuste parfaitement au verre et au métal, s’adapte à des courbes de petit rayon, est non toxique et transparente. La tubulure pour pompes 2 arrêts E-LFL Tygon™ S3™ Saint Gobain Performance Plastics™ offre la plus longue durée à la flexion de toutes les tubulures Tygon™ transparentes.
118.00€ - 590.00€
Spécification
Type de produit | Pump Tubing |
---|---|
Certifications/Conformité | USP classe VI, ISO 10993, NSF-51, Critères de la FDA |
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Tygon LFL |
Épaisseur (impériale) | 0.03 in. |
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Code couleur | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11876870
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Vert/Vert | 1,85 mm | 3,57 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15131743
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-14-ND |
Vert/Vert | 1,85 mm | 3,57 mm |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11856880
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-18-ND |
Violet / blanc | 2,79 mm | 4,48 mm |
590.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 05-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15161723
|
Saint Gobain Life Sciences
070602-09-ND |
Blanc/Blanc | 1,02 mm | 2,72 mm |
118.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- La plus longue durée de vie à la flexion des tubulures Tygon™ transparentes, pour une réduction des temps d’arrêt liés à la défaillance de la pompe
- Grande résistance aux substances chimiques
- Produit idéal pour les applications en laboratoire, autoclavable
- Convient aux applications avec un niveau de pureté élevé
- Très faible spallation de particules
- Fiable pour les applications avec des fluides sensibles
- Répond aux critères USP classe VI, ISO 10993 et FDA
- Sans BPA ni phtalate
Spécification
Pump Tubing | |
Autoclavable | |
0.03 in. | |
12/boîte | |
56 (Shore A) |
USP classe VI, ISO 10993, NSF-51, Critères de la FDA | |
Tygon LFL | |
0,85 mm | |
Transparent | |
Very Flexible |